Learn More
Buerkle™ Storage Bottles without Threaded Connector
Buerkle™ Storage Bottles without Threaded Connector has thick sides with sturdy carrying handle for safe transport and storage.
44.70 - 243.00
Specificatie
Kleur Transparent
Voor gebruik met (toepassing) Foodstuffs
Materiaal HDPE
Transparantie Yes
Draadmaat (metrisch) 50 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10573052
Bekijk documenten
Buerkle™
0401-0005
5 L
44.70
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10440621
Bekijk documenten
Buerkle™
0401-0010
10 L
60.80
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15185326
Bekijk documenten
Buerkle™
0401-0025
25 L
127.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11961451
Bekijk documenten
Buerkle™
0401-0060
60 L
243.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • The venting valve (accessory) lets air into the container in order to prevent a vacuum in the bottle
  • The canister can also be used as a settling canister
  • HDPE
  • Bottle opening diameter 50mm
Specificatie
Specificatie
Transparent
HDPE
50 mm
Yes
HDPE
No
Foodstuffs
Yes
Yes
Storage Bottle
Screw Cap