Learn More
Buerkle™ Stop-It™ Hose Clamp with Easy-Click Closure
Regulate the flow of liquids and gasses with these hose clips. Buerkle™ Easy-Click™ Closure features a knurled screw for stepless, delicate flow regulation or complete stop of the flow. The closure compresses the hose over a wide area against the steel hook to prevent damage to the hose.
Merk: Buerkle™ 8619-0102
2.71 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
De slangklem kan worden gebruikt waar de stroom in slangen met vloeistoffen of gassen moet worden gereguleerd of gestopt. Traploze stroomregeling: Met de gekartelde stelschroef van de Stop-it-slangklem kan de vloeistofstroom traploos en nauwkeurig worden geregeld of volledig worden gestopt, ook in bestaande slangaansluitingen. De slang wordt over een groot gebied tegen de stevige stalen haak geperst om beschadiging van de slang te voorkomen. Dankzij de Easy-Click-sluiting kan de Stop-it in elke positie worden geopend en gesloten, zonder lastig op- en afschroeven. Hoogwaardig materiaal - de Stop-it is gemaakt van de hitte- en chemicaliënbestendige kunststof PVDF. De klem is van gegalvaniseerd staal.- PVDF en staal, verzinkt
- Hittebestendig tot 160 °C
- Voor flexibele slangen met een buitendiameter tot 10 mm, 15 mm en 20 mm
- Verkrijgbaar in vier frisse kleuren
Specificatie
PVDF, staal, gecoat zink | |
Kan worden gebruikt overal waar de stroom in slangen met vloeistoffen of gassen moet worden gereguleerd of gestopt | |
10 mm | |
Rood | |
Stop-it slangklem |
Flexibele slangen met buitendiameter tot maximaal 10 mm | |
50/Scale | |
10 mm | |
160 °C |