Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
BIOPHARMA
Allows samples to be taken from very small containers such as vials with its narrow sampling blade. Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for handling small quantities of powders and granules.
112.00 - 148.00
Specificatie
Voor eenmalig gebruik Single-use
Lengte (metrisch) 170 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Kleur Inhoud (metrisch) Materiaal Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Inhoud (metrisch) Materiaal Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12927935
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8015H-170
White 2 mL HDPE Non-sterile
131.00
Toevoegen aan winkelmandje
15613964
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8015N-170S
White 0.5 mL Polystyrene Sterile
147.00
Toevoegen aan winkelmandje
15691739
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8015NR-170S
Red 0.5 mL Polystyrene Sterile
148.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15889391
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8015N-170
White 0.5 mL Polystyrene Non-sterile
131.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15899391
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8015V-170
White 0.3 mL Polystyrene Non-sterile
135.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15809401
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8015V-170S
White 0.3 mL Polystyrene Sterile
112.00
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Different blade widths available.  Ideal for small vials or sample containers
  • Also available in HDPE for extra chemical resistance
Specificatie
Specificatie
Single-use
170 mm