Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Ladle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Suitable for taking samples of liquids and viscous media as well as powders and granulates. The ladle has a very smooth bottom and rounded corners. This makes it possible to reach into any corner of a container or to take medium directly from the bottom of the container.
28.50 - 35.20
Specificatie
Producttype Sampler
Materiaal Bio-PE
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Inclusief Long Handle
Inhoud (metrisch) 30 mL
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17218640
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Buerkle™
5379-0026
Non-sterile
28.50
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17238640
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Buerkle™
5379-1026
Sterile
35.20
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Product made from renewable raw materials
  • Bio-PE, white
  • Individually packaged
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specificatie
Specificatie
Sampler
Not Autoclavable
30 mL
Complies with EU food requirements and FDA regulations
Bio-PE
Long Handle
Single-use
300 mm