Learn More
Technical Service Consultants™ Steriele entnaald
Use disposable Technical Service Consultants™ Sterile Inoculation Needle to save time compared to heat sterilization of re-usable needles. The needle is perfect for counting or isolating pathogens from heavy mixed cultures.
110.00
Specificatie
Materiaal Polystyreen
Steriliteit Sterile
Voor eenmalig gebruik Single-use
Producttype Entoog
Voor gebruik met (apparatuur) Uitsluitend voor algemeen laboratoriumgebruik
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12391309
Bekijk documenten
Technical Service Consultants™
TS/3-A
Transparant
110.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Tapered tip for improved bead security
  • Safe and secure transfer of cultures from freezer to culture plate
  • Eliminates need to balance beads with inoculating loop
Specificatie
Specificatie
Polystyreen
Single-use
Uitsluitend voor algemeen laboratoriumgebruik
General Laboratory use only
Sterile
Entoog
1000 per pak