Learn More
Bochem™ Stalen standaardvoet
Gemaakt volgens DIN 12892
Merk: Bochem™ 5031
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Steel
- Manufactured according to DIN 12892
- M10 thread
- One adjustable foot
- Varnished
Specificatie
Staal | |
210 mm | |
M10-schroefdraad | |
M10 | |
Elk 1 |
6 mm | |
130 mm | |
Standaard | |
Groen | |
1.3 kg |