Learn More
Macherey-Nagel™ Standard Silica 60 Adsorbents
Merk:  Macherey-Nagel™ 815380.25
Produktcode. 12760264
  • 1185.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.04 to 0.063 mm
Column Chromatography
Silica 60
Standard Silica 60 Adsorbent
∼60 Å
25 kg
∼500 m2/g
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen