Learn More
Buerkle™ Standard Bungs, Silicone Rubber
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
0.60 - 7.45
Produktcode | Merk | Diameter (Metric) Bottom | Diameter (metrisch) boven | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (Metric) Bottom | Diameter (metrisch) boven | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
30286536
|
Buerkle™
9764-0913 |
8 mm | 12 mm |
0.60
|
|
||||
10588411
|
Buerkle™
9764-0610 |
5 mm | 9 mm |
0.70
1 stuk |
|
||||
17200654
|
Buerkle™
9764-1115 |
10.55 mm | 14.5 mm |
0.90
1 stuk |
|
||||
16253172
|
Buerkle™
9764-2834 |
29 mm | 35 mm |
7.45
1 stuk |
|
||||
10574134
|
Buerkle™
9764-2227 |
21 mm | 27 mm |
3.60
1 stuk |
|
||||
17210654
|
Buerkle™
9764-1418 |
14 mm | 18 mm |
1.30
1 stuk |
|
||||
17220654
|
Buerkle™
9764-1621 |
17 mm | 22 mm |
2.10
1 stuk |
|
||||
17230654
|
Buerkle™
9764-1924 |
18 mm | 24 mm |
2.80
1 stuk |
|
||||
17240654
|
Buerkle™
9764-2531 |
26 mm | 32 mm |
5.80
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
- Sterilisable
- Non-toxic