Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Weight, OIML F1, OH
Single body design weight adjusted to meet or exceed 0IML F1 tolerances
83.40 - 221.00
Specificatie
Classificatie | OIML F1 Weights |
---|---|
Materiaal | Stainless Steel |
Tolerantie | Meets or exceeds OIML F1 |
Produktcode | Merk | Gewicht (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Gewicht (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15673384
|
Ohaus™
11117041 |
100 g |
83.40
1 stuk |
|
|||||
15683384
|
Ohaus™
11117042 |
200 g |
103.00
1 stuk |
|
|||||
15742854
|
Ohaus™
11117044 |
1 kg |
221.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Stainless steel construction
- Include a weight case
- Single body design without adjusting cavity
Specificatie
OIML F1 Weights | |
Stainless Steel | |
Meets or exceeds OIML F1 |