Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper is an all stainless steel sampler suitable for sampling liquids and suspensions.
179.00 - 197.00
Specificatie
Materiaal | Stainless Steel (AISI 304) |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Low Viscosity Liquids |
Diameter (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15809371
|
Sampling Systems™
5170A-50 |
50 mL | 460 mm |
179.00
1 stuk |
|
||||
15899361
|
Sampling Systems™
5170A-100 |
100 mL | 540 mm |
197.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Single point sampler
- 304 Stainless Steel
- Insert the sampler into the product for the liquid will flow into the sampler
- Raise the centre control rod to discharge the sample
Specificatie
Stainless Steel (AISI 304) | |
Low Viscosity Liquids | |
32 mm |