Learn More
Fisherbrand™ Roestvrijstalen testzeven, diameter 200 x hoogte 50 mm, in microporiegroottes
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes between 1mm and 10 mm.
Merk: Fisherbrand™ 200SBIW3.55
Beschrijving
- Roestvrijstalen frame met draadgaas
- Diameter: 200 mm
- Hoogte: 50 mm
- ISO 3310/1
Specificatie
1 Each | |
Test Sieve | |
Conformiteitscertificaat volgens ISO 3310/1 of NFX 11-504 | |
Voor scheiding, fractionering, maatbepaling van partikels | |
Roestvrij staal |
3.55 mm | |
ISO 3310/1 | |
50 mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
Product Content Correction
Product Title
Fisherbrand™ Roestvrijstalen testzeven, diameter 200 x hoogte 50 mm, in microporiegroottes > Pore Size: 3.55 mm