Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
Merk:  RETSCH 60.122.000600
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10690102
  • 121.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Roestvrijstalen frame met draadgaas
  • Diameter: 200 mm
  • Hoogte: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specificatie
Specificatie
1 Each
Test Sieve
Schudder AS 200
25 mm
200 mm
Stainless Steel
600 μm
ISO 3310/1
Conformiteitscertificaat
Voor scheiding, fractionering, maatbepaling van partikels
Roestvrij staal
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen