Learn More
SI Analytics™ Stainless Steel Stand Rod
For Use With: Magnetic Stirrer
Merk:  SI Analytics™ 285416492
Produktcode. 10207831
  • 63.10 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Constructed of stainless steel
  • 450mm in length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
10 mm
M8 Fixing Nut
Rod
Magnetic Stirrer
450 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen