Learn More
Hamilton™ Roestvrijstalen afneembare naalden
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
Merk: Hamilton™ 207434
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Autoclavable
- Standard needle length is 2 in./51mm
- Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specificatie
Stainless Steel | |
0.05 mm | |
Verwijderbare gewone naald | |
Kleine verwijderbare injectiespuiten, (RN)-stijl met een inhoud van 100μ L en kleiner |
34 G | |
0.16 mm | |
3 of 4 |