Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Sloping Lids
Recommended for use above 60°C. Stainless Steel Sloping Lid avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
233.00 - 333.00
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11436427
|
Grant Instruments™
LU28 |
SAP18, ST12, ST26 |
289.00
|
|
|||||
11446427
|
Grant Instruments™
LU36 |
SAP34, ST38 |
333.00
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11426427
|
Grant Instruments™
LU14 |
SAP12, JBN12, SBB12 |
257.00
1 stuk |
|
|||||
11416427
|
Grant Instruments™
LU6 |
SAP5, ST5 |
233.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
- Triangular-shaped stainless steel with plastic handle
- Choose from the following available sizes:
- 5L (LU6)
- 12L (LU14)
- 18 or 26L (LU28)
- 34L (LU36)
Specificatie
Stainless Steel |