Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Cylindrical Weights with DAkkS calibration certificate
Non-magnetizable, have polished surface and are supplied in high-quality plastic cases that are suitable for use in cleanrooms
204.00 - 285.00
Producten 4
Produktcode Merk Massa Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Massa Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11346680
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW5128-02
100 g
248.00
Toevoegen aan winkelmandje
11316680
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW4228-02
20 g
204.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11336680
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW4528-02
50 g
221.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11461947
Bekijk documenten
Sartorius™
YCW5228-02
200 g
285.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Made of special stainless-steel
  • Density: 7,950kg/m3
  • Tolerances comply with OIML R111-1
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Sartorius™ OIML Class E2 Cylindrical Weights with DAkkS calibration certificate