Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Lid
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Lid for Grant Stirred Water Baths is for continuous continuous use with water above 90°C.
266.00 - 528.00
Specificatie
Materiaal Stainless Steel
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15162625
Bekijk documenten
Grant Instruments™
LST26
ST18, ST26 tanks
401.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15152625
Bekijk documenten
Grant Instruments™
LST12
ST12 tank
266.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15172625
Bekijk documenten
Grant Instruments™
LST38
ST38 tank
528.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Lid for Grant Stirred Water Baths is for continuous continuous use with water above 90°C.
  • Stainless steel construction
  • Gabled with plastic handle
  • For use with Grant Stirred Water Baths and Heated Circulators
  • Prevents heat from escaping
  • Reduces sample contamination
  • For continuous use with water above 90°C.