Learn More
Schneider Gerd™ Roestvrijstalen laboratoriumpincet
Use these forceps for a variety of applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Laboratory Forceps feature a grooved body for optimal grip.
Merk:  Schneider Gerd™ 133
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10133344
  • 8.00 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Stainless Steel Laboratory Forceps
  • Ideal for dissection and general lab applications
Specificatie
Specificatie
Fijn puntig
145 mm
Elk 1
Roestvrij staal
Tang
Laboratoriumpincet
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen