Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Instrument Tray
Instruments, labware or samplers can be placed and transported on this sturdy, stainless steel tray.
22.45 - 56.95
Specificatie
Hoogte (metrisch) 20 mm
Materiaal Metal
Hoogte (Engels) 0.8 in.
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17565935
Bekijk documenten
Buerkle™
4208-0001
280 x 180 x 20 mm
22.45
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17534286
Bekijk documenten
Buerkle™
4208-0002
330 x 230 x 20 mm
27.50
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17544286
Bekijk documenten
Buerkle™
4208-0003
460 x 300 x 20 mm
44.30
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17554286
Bekijk documenten
Buerkle™
4208-0004
520 x 395 x 20 mm
56.95
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Prepare, place and carry instruments and samples with the Buerkle™ instrument tray.
  • V2A Stainless Steel
  • Hygienic and robust
  • Easy-to-clean, smooth surface
Specificatie
Specificatie
20 mm
Metal
0.8 in.