Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Economy Scoops
These Economy Scoops are ideal for general industrial use.
31.35 - 63.45
Specificatie
Producttype Economy Scoop
Materiaal Stainless Steel (AISI 304)
Afwerking High polish
Voor gebruik met (toepassing) General industrial use
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15859611
Bekijk documenten
Sampling Systems™
A304-120
120 mL
31.35
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15889611
Bekijk documenten
Sampling Systems™
A304-450
450 mL
33.50
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15849611
Bekijk documenten
Sampling Systems™
A304-1000
1000 mL
38.30
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15869611
Bekijk documenten
Sampling Systems™
A304-1500
1500 mL
40.95
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15879611
Bekijk documenten
Sampling Systems™
A304-2000
2000 mL
63.45
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from spot welded 304 stainless steel
  • With an attractive high polish
  • Light duty construction
  • Not suitable for GMP applications as there are crevices
Specificatie
Specificatie
Economy Scoop
Stainless Steel (AISI 304)
High polish
General industrial use