Learn More
Corning™ Stainless Steel Digital Dry Bath Heater
515.00
Specificatie
Type controller | Microprocessor |
---|---|
Materiaal | Stainless Steel |
Temperatuurbereik (metrisch) | 5°C to 150°C |
Weergave | LED |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.3°C |
Produktcode | Merk | Stroomsterkte | Model | Description | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Stroomsterkte | Model | Description | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11912021
|
Corning™
6786-DB |
1 A | Dual Block | N/A | |||||
Beschrijving
Note: Blocks are sold separately.Specificatie
Microprocessor | |
5°C to 150°C | |
±0.3°C | |
±0.2°C | |
20 cm | |
8.3 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Stainless Steel | |
LED | |
0.1°C | |
20 x 26.5 x 8.3 cm | |
26.5 cm | |
2.2 kg | |
230 V |