Learn More
Cole-Parmer™ Roestvrijstalen container
Use these versatile containers for a variety of applications. Stainless Steel Covered Containers are ideal for general storage. Keep dirt and other contaminants out with included lid.
125.00 - 200.00
Specificatie
Materiaal Roestvrij staal
Temperatuur (metrisch) max. bedrijfs- 426.7 °C
Type Afgedekte container
Steriliteit Sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11707984
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
07250-00
480 ml
125.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11727984
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
07252-00
2000 ml
150.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11748104
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
07254-00
4000 mL
171.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11742315
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
07256-00
6000 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11752315
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
07258-00
7400 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Made of medium gauge 304 Stainless Steel
  • Non-corrosive
  • Easy to clean
  • Lid included
  • Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specificatie
Specificatie
Roestvrij staal
426.7 °C
Afgedekte container