Learn More
Nickel Electro™ Roestvrijstalen bekers
Nickel Electro™ Stainless Steel Beakers With Lid And Handle to complete their seamless, crevice free exterior.
62.30 - 132.00
Specificatie
Materiaal Stainless Steel
Inclusief Lid, Handle
Type Beaker
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12767856
Bekijk documenten
Nickel Electro™
11001
1000 mL
62.30
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12777856
Bekijk documenten
Nickel Electro™
11002
2000 mL
85.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12787856
Bekijk documenten
Nickel Electro™
11003
3000 mL
109.00
Toevoegen aan winkelmandje
12797856
Bekijk documenten
Nickel Electro™
11004
5 l
132.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Stainless steel
  • Includes lid
  • Seamless and crevice free exterior
  • Non-magnetic
  • Flat base for stability
  • All surfaces are non-reacting and offer zero absorption
  • All surfaces are highly polished making cleaning easier
  • Can be sterilized by autoclaving
Specificatie
Specificatie
Stainless Steel
Lid, Handle
Beaker