Learn More
B Braun™ Naald van roestvrij chroomnikkelstaal met lichte siliconencoating
Ontworpen voor het comfort van de patiënt in een breed scala van maten. B Braun™ hypoderme naalden hebben een glad oppervlak met lichte siliconen coating om het ongemak te minimaliseren.
Merk:  B Braun™ 4657683
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10172552
Beschrijving
Beschrijving
 Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Gauges from 18G to 27G
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specificatie
Specificatie
Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
26 G
Voor zo min mogelijk pijn bij prikken, voor eenmalig gebruik
Naald
Ultrascherpe, lange, drievoudige afschuining
Bruin
0.45 mm
Ja
25 mm
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen