Learn More
B Braun™ Naald van roestvrij chroomnikkelstaal voor eenmalig gebruik
Vervaardigd van roestvrij chroomnikkelstaal met uiterst glad oppervlak en lichte siliconen coating. B Braun™ Sterican™ driezijdig geslepen naald voor eenmalig gebruik zorgt voor zo min mogelijk pijn bij prikken. Latexvrij/PVC-vrij
Merk: B Braun™ 4657667
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Transparante en kunststof luer-lockhub van polypropyleen
- Kleurgecodeerde hub bepaalt de buitendiameter van de naald, conform ISO 6009
- Naald van roestvrij chroomnikkelstaal met extreem glad oppervlak en lichte siliconencoating
- 3-facettenafschuining voor zo min mogelijk pijn bij prikken; lengte afschuining overeenkomstig indicatie
- Latexvrij/PVC-vrij
Specificatie
ISO 7864 en DIN 13097 | |
23 G | |
Intravenous, intramuscular injections | |
Afvoernaald | |
100 per pak |
Stainless Chromium Nickel Steel | |
0.6 mm | |
Ja | |
Ja | |
Luer-Lock |