Learn More
Buerkle™ Stackable Industrial Measuring Jug
Light and handy Polypropylene measuring jug suitable for industrial applications. Includes two measuring scales, embossed transparent and with blue lettering. With ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking.
4.08 - 27.45
Specificatie
Kleur Transparent
Voor gebruik met (toepassing) Foodstuffs
Materiaal Polypropylene
Graduated Yes
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
Please inquire about special prices for large quantities!
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15848621
Bekijk documenten
Buerkle™
7210-0500
500 mL
4.08
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15405764
Bekijk documenten
Buerkle™
7210-2000
2000 mL
10.28
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15485774
Bekijk documenten
Buerkle™
7210-5000
5000 mL
27.45
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15229978
Bekijk documenten
Buerkle™
7210-3000
3000 mL
13.75
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Suitable for industrial applications.
  • Includes two embossed measuring scales:
    • Transparent and with blue lettering.
  • Ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space.
  • Polypropylene construction and highly resistant to acids, bases and chemicals.
  • Transparent
Specificatie
Specificatie
Transparent
Foodstuffs