Learn More
Witeg™ Squibb Borosilicate Glass Separatory Funnels
Witeg™ Squibb Borosilicate Glass Separatory Funnels are used in liquid-liquid extractions to separate (partition) the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
161.00 - 277.00
Specificatie
Materiaal Borosilicate Glass
Verbindingsnummer ST 29/32
Lengte (metrisch) steel 100mm
Afsluitkraan Yes
Materiaal van stop PTFE
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10032554
Bekijk documenten
Witeg™
2 626 001
1000 mL
277.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10767545
Bekijk documenten
Witeg™
2 626 500
500 mL
161.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Acc. to Squibb
  • Borosilicate glass
  • Detachable PTFE stopcock
  • Pear form
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass
100mm
PTFE
Separatory Funnel
ST 29/32
Yes
ST 29/32