Learn More
Julabo™ Spring Clamps for Shaking Water Bath
29.75 - 82.00
Produktcode | Merk | Type | Voor gebruik met (apparatuur) | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Type | Voor gebruik met (apparatuur) | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10115930
|
Julabo™
8970609 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 1000 mL Erlenmeyer flask |
67.65
1 stuk |
|
|||
10311742
|
Julabo™
8970601 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 10 mL Erlenmeyer flask |
29.75
1 stuk |
|
|||
10645561
|
Julabo™
8970604 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 100 mL Erlenmeyer flask |
41.00
1 stuk |
|
|||
10094270
|
Julabo™
8970607 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 300 mL Erlenmeyer flask |
49.20
1 stuk |
|
|||
10088834
|
Julabo™
8970606 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 200 to 250 mL Erlenmeyer flasks |
48.20
1 stuk |
|
|||
10720651
|
Julabo™
8970602 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 25 mL Erlenmeyer flask |
32.80
1 stuk |
|
|||
10781201
|
Julabo™
8970603 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 50 mL Erlenmeyer flask |
34.85
1 stuk |
|
|||
10675941
|
Julabo™
8970608 |
Spring Clamp | SW22, SW23 shaking water bath | Holds 500 mL Erlenmeyer flask |
57.40
1 stuk |
|
|||
10833961
|
Julabo™
8970631 |
Spring Clamp Set | Basic tray 8970630, SW22, SW23 Shaking water bath | Twelve 135 mm and five 190mm L springs |
82.00
1 stuk |
|
|||