Learn More
Carbolite™ Split Tube Furnace
7995.00 - 8685.00
Specificatie
Analysetijd 45 min.
Type Split Tube Furnace
Temperatuurstabiliteit 1200°C
Spanning 220 V
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Wattage Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Wattage Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12113360
Bekijk documenten
Carbolite™
VST120200-230SN+&02-3216P1
350mm 1000 w N/A N/A N/A
12173360
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Carbolite™
VST120600-230SN+&02-301
700mm 3000 w N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
45 min.
Split Tube Furnace
1200°C
220 V