Learn More
Spermidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
41.21 - 1531.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS 124-20-9
Moleculaire formule C7H19N3
Molecular Weight (g/mol) 145.25
MDL-nummer MFCD00008229
InChI Key ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10294750
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
132740010
1 g Glass bottle
41.21
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10123570
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
132740050
5 g Glass bottle
130.65
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10607934
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
132740250
25 g Glass bottle
489.44
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13458358
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
132741000
100 g Glass bottle
1531.62
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
124-20-9
145.25
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
1102
NCCCCNCCCN
C7H19N3
MFCD00008229
spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
CHEBI:16610
Specificatie
Spermidine
22.0°C to 25.0°C
0.9250g/mL
>110°C
99%
1.4785 to 1.4805
04,II,704
0.925
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
NCCCCNCCCN
145.25
CHEBI:16610
99%
124-20-9
Colorless
128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Authentic
C7H19N3
MFCD00008229
15,8869
spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
1102
145.25
Liquid After Melting
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-689-
Productidentificatie
  • Spermidine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.