Learn More
Bel-Art™ Scrapers, Hard High-Density Polyethylene
Smooth, chemical-resistant scrapers useful for removing residues from filters, cleaning containers, mixing and distributing solids in fluids, spreading pastes over large areas
98.54 - 167.16
Specificatie
Producttype | Smooth Scraper |
---|---|
Materiaal | HDPE |
Autoclaveerbaar | Not Autoclavable |
Kleur | Red |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) handgreep | Lengte (Engels) handgreep | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) handgreep | Lengte (Engels) handgreep | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10666351
|
Bel-Art™
F36832-0000 |
183 cm | 72 in. |
167.16
|
|
||||
10470591
|
Bel-Art™
F36830-0000 |
25 cm | 10 in. |
98.54
1 stuk |
|
||||
10750851
|
Bel-Art™
F36831-0000 |
91 cm | 36 in. |
135.73
|
|
||||
Beschrijving
- Molded from HDPE plastic
- Blade tapers from 9.5 mm (0.375 in.) down to a chisel edge
- Upper end extends into a hexagonal shank 35 mm (1.375 in.) wide
Specificatie
Smooth Scraper | |
HDPE | |
Not Autoclavable | |
Red |