Learn More
Fisherbrand™ Solutions Aloe Sense nitril handschoenen
Heeft een gestructureerd buitenoppervlak geschikt voor droge en natte omstandigheden. Fisherbrand™ Solutions Aloe Sense nitril handschoenen hebben een aloë vera-coating aan de binnenzijde die de handen beschermt tegen uitdroging, kloven en barsten.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ISO 9001 QMS, FDA-richtlijn voor biocompatibiliteit, 510K-goedkeuring
Coating Material Aloë vera
Kleur Blauw, groen, Green
Voor eenmalig gebruik Single-use
Hand Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Deze handschoenen hebben een gestructureerd buitenoppervlak voor een optimale grip in droge en natte omstandigheden. De aloë vera-coating aan de binnenzijde beschermt de handen tegen uitdroging, kloven en barsten en maakt deze handschoen ideaal voor langdurig gebruik. Gerolde rand. Muntgroen voor gemakkelijke identificatie.
  • PPE-categorie III
  • De coating van aloë vera beschermt tegen uitdrogen, kloven en barsten
  • Ideaal voor langdurig gebruik
  • Gestructureerd buitenoppervlak voor een optimale grip
  • Muntgroen
  • Gerolde rand
  • Eenmalig gebruik
  • Nitril
Specificatie
Specificatie
ISO 9001 QMS, FDA-richtlijn voor biocompatibiliteit, 510K-goedkeuring
Blauw, groen, Green
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Nee
3 mil
100 per verpakking
240 mm
Aloë vera
Single-use
Nitril
Nr.
Versterkt
20 MPa