Learn More
Fisherbrand™ Solutions A+ Latex handschoenen met aloë
Beschermt handen tegen uitdroging, kloven en barsten. De Solutions A+ Aloe latex handschoenen van Ansell™ combineren bescherming en comfort.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ISO 9001 QMS, FDA-richtlijn voor biocompatibiliteit, viruspenetratietest succesvol doorstaan (ASTM F1671), 510K-goedkeuring |
---|---|
Kleur | Natuurlijk |
Hand | Voor zowel links- als rechtshandig gebruik |
Materiaal | Latex |
Powdered | Nee |
Beschrijving
Deze latex handschoenen bieden een beschermingsbarrière en bevatten rustgevende aloë vera die de huid beschermt tegen uitdroging, kloven en barsten. Met gestructureerd oppervlak voor een uitstekende grip. Poedervrij. EN 374:2003 (AQL 1.5).- PPE-categorie III
- Eenmalig gebruik
- Coating van aloë vera beschermt tegen uitdroging, kloven en barsten
- Ideaal voor langdurig gebruik
- Gestructureerd oppervlak zorgt voor goede grip
- Latex
Specificatie
ISO 9001 QMS, FDA-richtlijn voor biocompatibiliteit, viruspenetratietest succesvol doorstaan (ASTM F1671), 510K-goedkeuring | |
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik | |
Nee | |
5.5 mil | |
Versterkt | |
240 mm |
Natuurlijk | |
Latex | |
Nr. | |
Ideaal voor werknemers die vaak hun handschoenen moeten verwisselen | |
18 MPa |