Learn More
Sodium thiosulfate, 99%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
155.78 - 176.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7772-98-7
Moleculaire formule Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synoniem sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15213406
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
450622500
250 g
176.00
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15271906
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
450620010
1 kg
176.00
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15219656
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
450620050
5 kg
155.78
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7772-98-7
158.10
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
24477
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specificatie
Sodium thiosulfate
7772-98-7
98.5% min. (Iodimetry)
Na2S2O3
15,8821
Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
158.10
158.1
Analytical
48.0°C
6.0 to 8.4 (5% aq. soln.)
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
24477
99%
1% max. (105°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5