Learn More
Sodium tetrafluoroborate, 97+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
43.72 - 251.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13755-29-8 |
---|---|
Moleculaire formule | BF4Na |
Molecular Weight (g/mol) | 109.79 |
MDL-nummer | MFCD00003515 |
InChI Key | KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate |
PubChem CID | 4343483 |
SMILES | [Na+].F[B-](F)(F)F |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10457940
|
Thermo Scientific Acros
192120250 |
25 g | Plastic bottle |
43.72
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10062610
|
Thermo Scientific Acros
192125000 |
500 g | Plastic bottle |
59.50
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10165103
|
Thermo Scientific Acros
192120025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
251.25
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagentChemische identificatiekenmerken
13755-29-8 | |
109.79 | |
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N | |
4343483 |
BF4Na | |
MFCD00003515 | |
sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate | |
[Na+].F[B-](F)(F)F |
Specificatie
Sodium tetrafluoroborate | |
98% | |
Brown to White | |
97+% | |
NaBF4 | |
15, 8753 | |
Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol | |
[Na+].F[B-](F)(F)F | |
109.79 | |
109.79 | |
Extra Pure |
384°C | |
13755-29-8 | |
Powder, Needles or Crystals | |
BF4Na | |
MFCD00003515 | |
sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate | |
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N | |
sodium tetrafluoroboranuide | |
4343483 | |
≥97% | |
2.47 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-340-6
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium tetrafluoroborate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.