Learn More
Sodium tert-pentoxide, 2.5M (30 wt%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
75.00 - 324.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14593-46-5, 109-99-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H11NaO |
Molecular Weight (g/mol) | 110.13 |
MDL-nummer | MFCD00064245 |
InChI Key | CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt |
PubChem CID | 2733478 |
IUPAC Name | sodium;2-methylbutan-2-olate |
SMILES | CCC(C)(C)[O-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10722084
|
Thermo Scientific Acros
390151000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
10370624
|
Thermo Scientific Acros
390158000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14593-46-5, 109-99-9 | |
110.13 | |
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N | |
2733478 | |
CCC(C)(C)[O-].[Na+] |
C5H11NaO | |
MFCD00064245 | |
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt | |
sodium;2-methylbutan-2-olate |
Specificatie
66°C (1013.0 hPa) | |
< 5°C | |
C5H11NaO | |
MFCD00064245 | |
sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt | |
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;2-methylbutan-2-olate | |
2733478 | |
29 to 31% | |
0.92 |
Sodium tert-pentoxide | |
14593-46-5, 109-99-9 | |
CH3CH2C(CH3)2ONa | |
−21°C | |
Solubility in water: reacts | |
CCC(C)(C)[O-].[Na+] | |
110.13 | |
110.13 | |
Yellow to light brown solution | |
0.9200g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
Reacts violently with water.
May form explosive peroxides.
Suspected of causing cancer.<br/
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-639-4
- Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- EUH014-Reageert heftig met water.
- EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.