Learn More
Sodium Sulfide Nonahydrate, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥98.0%
24.03 - 1127.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1313-84-4 |
---|---|
Moleculaire formule | H18Na2O9S |
Molecular Weight (g/mol) | 240.17 |
MDL-nummer | MFCD00149184 |
InChI Key | ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | disodium nonahydrate sulfanediide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15611820
|
Honeywell-Fluka
208043-5G |
5 g |
24.03
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15681810
|
Honeywell-Fluka
208043-25G |
25 g |
37.34
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15671810
|
Honeywell-Fluka
208043-100G |
100 g |
59.98
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15601820
|
Honeywell-Fluka
208043-500G |
500 g |
220.15
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15691810
|
Honeywell-Fluka
208043-3KG |
3 kg |
1127.25
3 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
1313-84-4 | |
240.17 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
disodium nonahydrate sulfanediide |
Specificatie
Sodium Sulfide Nonahydrate | |
Colorless or Yellow | |
Na2S·9H2O | |
1849 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] | |
240.17 | |
≥98% |
1313-84-4 | |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
disodium nonahydrate sulfanediide | |
240.18g/mol | |
ACS Reagent |
Veiligheid en behandeling
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
H302-H311-H314-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 215-211-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1925000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Sodium sulfide nonahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: disodium sulphide