Learn More
Sodium sulfide nonahydrate, ACS, 98.0% min, Thermo Scientific Chemicals
67.90 - 173.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1313-84-4 |
---|---|
Moleculaire formule | H18Na2O9S |
Molecular Weight (g/mol) | 240.17 |
MDL-nummer | MFCD00149184 |
InChI Key | ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | disodium nonahydrate sulfanediide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
Beschrijving
It is the precursor material for preparation of cadmium sulfide quantum dots. Also employed in the pulp and paper industry. It is likewise employed in the making of colors and dyestuffs. It is too useful in the trace quantities for the rapid synthesis of small silver nanocubes through mediating polyol reduction. It has as a significant role in breaking up the feather keratin useful for the preparation of bio-polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1313-84-4 | |
240.17 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
H18Na2O9S | |
MFCD00149184 | |
disodium nonahydrate sulfanediide |
Specificatie
Sodium sulfide nonahydrate | |
For analysis ACS | |
Crystalline | |
H18Na2O9S | |
Soluble in water; slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] | |
240.17 | |
ACS | |
Crystalline |
∽50°C (decomposition) | |
1313-84-4 | |
98% min. | |
MFCD00149184 | |
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N | |
disodium nonahydrate sulfanediide | |
240.18 (78.04 Anhydrous) | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
1.427 g/cm3 at 20°C |
Veiligheid en behandeling
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H311-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-211-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Sodium sulfide nonahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sodium sulfide, nonahydrate