Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical™
28.00 - 94.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Moleculaire formule | Na2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 142.04 |
MDL-nummer | MFCD00003504 |
InChI Key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10606082
|
Fisher Chemical
S/6600/53 |
500 g |
28.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10142780
|
Fisher Chemical
S/6600/63 |
3 kg |
94.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10316390
|
Fisher Chemical
S/6600/65 |
5 kg |
76.75
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure
Chemische identificatiekenmerken
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 |
Specificatie
884°C | |
White | |
Solid | |
MFCD00003504 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;sulfate | |
24436 | |
142.04g/mol |
7757-82-6 | |
5 to 8 | |
Na2O4S | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
Plastic powder jar |
Product Title
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical™