Learn More
Sodium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-23-5
Moleculaire formule Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
MDL-nummer MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12932195
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 042 100
100 mL Bottle
54.00
12942195
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 042 250
250 mL Bottle
77.00
12952195
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 042 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-23-5
22.99
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Na
MFCD00085307
[Na]
Specificatie
Sodium
Na
Liquid
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
sodium(1+) ion
Single-component Standard Solution
7440-23-5
MFCD00085307
1 g/L
[Na]
22.99
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)