Learn More
Sodium phosphate, tribasic, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
94.77 - 609.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7601-54-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Na3O4P |
Molecular Weight (g/mol) | 163.94 |
MDL-nummer | MFCD00003510 |
InChI Key | RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K |
Synoniem | trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat |
PubChem CID | 24243 |
ChEBI | CHEBI:37583 |
IUPAC Name | trisodium;phosphate |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10569993
|
Thermo Scientific Acros
389810010 |
1 kg | Plastic Bottle |
94.77
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10025263
|
Thermo Scientific Acros
389810025 |
2.5 kg | Plastic Drum |
191.96
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10648044
|
Thermo Scientific Acros
389810100 |
10 kg | Fiber Drum |
609.03
10 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7601-54-9 | |
163.94 | |
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K | |
24243 | |
trisodium;phosphate |
Na3O4P | |
MFCD00003510 | |
trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat | |
CHEBI:37583 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Specificatie
Sodium phosphate, tribasic | |
7601-54-9 | |
Crystalline Powder | |
Na3PO4 | |
15, 8792 | |
Solubility in water: 88g/L (20°C) | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] | |
163.94 | |
CHEBI:37583 | |
≥96.0% |
Anhydrous, Pure | |
White | |
Na3O4P | |
MFCD00003510 | |
trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat | |
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K | |
trisodium;phosphate | |
24243 | |
163.94 | |
Pure |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-509-8
- Sodium phosphate, tribasic
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.