Learn More
Sodium phosphate dibasic, puriss p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, anhydrous,≥99.0% (T)
31.74 - 389.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7558-79-4
Moleculaire formule HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synoniem disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15616810
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
71640-250G
250 g
31.74
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15606810
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
71640-1KG
1 kg
96.35
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15626810
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
71640-5KG
5 kg
389.32
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7558-79-4
141.96
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
24203
disodium;hydrogen phosphate
HNa2O4P
MFCD00003496
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CHEBI:34683
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specificatie
Sodium phosphate dibasic
HNa2O4P
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium;hydrogen phosphate
24203
141.96g/mol
ACS/puriss. p.a.
7558-79-4
Na2HPO4
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
141.96
CHEBI:34683
≥99% (T)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000