Learn More
Sodium Perchlorate Monohydrate,≥99% for HPLC, Honeywell Fluka™
for HPLC,≥99.0%
58.56 - 213.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7791-07-3 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH2NaO5 |
Molecular Weight (g/mol) | 140.45 |
MDL-nummer | MFCD00149164 |
InChI Key | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
PubChem CID | 516899 |
IUPAC Name | sodium;perchlorate;hydrate |
SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15687380
|
Honeywell-Fluka
89152-50G |
50 g |
58.56
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15677380
|
Honeywell-Fluka
89152-250G |
250 g |
213.68
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7791-07-3 | |
140.45 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
516899 | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
ClH2NaO5 | |
MFCD00149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
sodium;perchlorate;hydrate |
Specificatie
Sodium perchlorate monohydrate | |
ClH2NaO5 | |
MFCD00149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
140.45 | |
140.46g/mol |
7791-07-3 | |
NaClO4 · H2O | |
UN1502 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;perchlorate;hydrate | |
516899 | |
≥99% (T), ≥99% |
Veiligheid en behandeling
P220
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Sodium perchlorate monohydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.