Learn More
Sodium metatungstate hydrate, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
83.11 - 682.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 652154-12-6
Moleculaire formule H2Na6O40W12·xH2O
MDL-nummer MFCD00150663
Synoniem Sodium polytungstate Hydrate
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10091601
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
304090500
50 g Glass bottle
83.11
50 gram
10173281
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
304092500
250 g Glass bottle
281.40
250 gram
10423075
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
304090010
1 kg Glass bottle
682.40
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
652154-12-6
H2Na6O40W12·xH2O
MFCD00150663
Sodium polytungstate Hydrate
Specificatie
Sodium metatungstate hydrate
White to Yellow
H2Na6O40W12·xH2O
MFCD00150663
Solubility in water: >1000g/L (20°C).
≥85% (WO3)
652154-12-6
Crystalline Powder or Beads
Na6[H2W12O40]·xH2O
Sodium polytungstate Hydrate
2986.13
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment.
Danger
Productidentificatie
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.