Learn More
Sodium Hypochlorite, Technical, Solution, Fisher Chemical™
27.05 - 69.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7681-52-9 |
---|---|
Moleculaire formule | ClNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 74.439 |
MDL-nummer | 11120 |
InChI Key | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
PubChem CID | 23665760 |
ChEBI | CHEBI:32146 |
IUPAC Name | sodium;hypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11438842
|
Fisher Chemical
S/5040/PB15 |
1 L |
27.05
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11448842
|
Fisher Chemical
S/5040/PB17 |
2.5 L |
41.10
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10715731
|
Fisher Chemical
S/5040/21 |
5 L |
69.55
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7681-52-9 | |
74.439 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
sodium;hypochlorite |
ClNaO | |
11120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI:32146 | |
[O-]Cl.[Na+] |
Specificatie
-16°C | |
Yellow | |
Liquid | |
11120 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;hypochlorite | |
23665760 | |
HDPE plastic bottle |
7681-52-9 | |
11 | |
ClNaO | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
[O-]Cl.[Na+] | |
74.439 | |
CHEBI:32146 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Sodium hypochlorite solution
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sodium hypochlorite