Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, 5% Available Chlorine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
329.00 - 494.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7681-52-9
Moleculaire formule ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.439
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16499169
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9416-01
500 mL HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
329.00
500 ml
15538614
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9416-03
4 L Pressure Bottom Poly Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7681-52-9
74.439
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CHEBI:32146
[O-]Cl.[Na+]
ClNaO
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
23665760
sodium;hypochlorite
Specificatie
Sodium Hypochlorite Solution
ClNaO
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
sodium;hypochlorite
23665760
74.44
BAKER ANALYZED™ Reagent
7681-52-9
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
[O-]Cl.[Na+]
74.439
CHEBI:32146
5% (Available Chlorine)
1L = 1.11kg
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301-NA INSLIKKEN:.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.