Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, 0.2 M NaOH (0.2N), Honeywell Fluka™
Volumetric, 0.2 M NaOH (0.2N)
25.93 - 156.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15694160
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
343110-500ML
500 mL Poly Bottle
25.93
500 ml
15684160
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
343110-2L
2 L Poly Bottle
156.98
Beschrijving
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2, 7732-18-5
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specificatie
Sodium hydroxide solution
100°C
≥99.0000%, ≥0.5000%
HNaO
0.2 M NaOH (0.2N)
UN1824
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
Volumetric
Volumetric, 0.2 M NaOH (0.2N)
1310-73-2, 7732-18-5
>99%, <1.0000%
NaOH
MFCD00003548
1.01 g/mL at 25 °C
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
40
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Sodium hydroxide solution
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide solution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide