Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
28.70 - 112.32
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer 3548
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10306190
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7630C/05
1 Ampule
28.70
10030200
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7630C/90
6 Ampules
112.32
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3548
Specifications
Colorless
3548
Ampoule
Liquid
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Hazard Statement
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Precautionary Statement
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P315-Onmiddellijk een arts raadplegen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium hydroxide