Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, soda lye, caustic soda, ascarite, white caustic, sodium hydrate, sodium hydroxide solution, soda, caustic, aetznatron, 6 ampules, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
27.20 - 28.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10468790
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7660C/05
1 Ampule
27.20
10070200
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7660C/90
6 Ampules
28.70
Beschrijving
Beschrijving
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, soda lye, caustic soda, ascarite, white caustic, sodium hydrate, sodium hydroxide solution, soda, caustic, aetznatron, 6 ampules, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
3548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specificatie
Colorless
1310-73-2
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
Ampoule
Liquid
100°C
HNaO
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
23 &20
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide 0.1M solution (1M Concentrate)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Sodium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™