Learn More
Sodium hydroxide solution, 0.05M, Honeywell Fluka™
Volumetric, 0.05 M NaOH (0.05N)
59.24 - 406.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15624880
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35249-500ML
500 mL
59.24
500 ml
15614880
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35249-1L
1 L
77.90
1 liter
15634880
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35249-6X1L
6 x 1 L
406.45
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specificatie
Sodium hydroxide solution
HNaO
0.05M
NONH for all modes of transport
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
40g/mol
1310-73-2
NaOH
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
3 mmHg (37°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide solution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide